Learn More
3-(2-Bromoetoxi)benzoato de metilo, + 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7034709
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 3-(2-bromoetoxi)benzoato de metilo se usa en la investigación farmacéutica.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59516-96-0
Fórmula molecular C10H11BrO3
Peso molecular (g/mol) 259.10
Número MDL MFCD06204041
Clave InChI CGGLKWTURIUCMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-2-bromoethoxy benzoate, methyl 3-2-bromoethoxy benzenecarboxylate, benzoic acid,3-2-bromoethoxy-, methyl ester, methyl 3-2-bromoethoxy-benzoate, methyl 3-2-bromoethyloxy benzoate, 1-bromo-2-3'-carbomethoxyphenoxy ethane, 3-2-bromoethoxy benzoic acid methyl ester, 3-2-bromo-ethoxy-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 10491483
Nombre IUPAC 3-(2-bromoetoxi)benzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(OCCBr)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-(2-bromoethoxy)benzoate
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.1
Porcentaje de pureza ≥97%