Learn More
Metil 4-clorocarbonilbenzoato, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3758386 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 7377-26-6 | C9H7ClO3 | 198.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7377-26-6
Fórmula molecular C9H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 198.61
Número MDL MFCD00059486
Clave InChI CVXXHXPNTZBZEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-chlorocarbonyl benzoate, methyl 4-chlorocarbonylbenzoate, methyl 4-chloroformyl benzoate, terephthalic acid monomethyl ester chloride, methyl 4-carbonochloridoyl benzoate, methyl terephthaloyl chloride, benzoic acid, 4-chlorocarbonyl-, methyl ester, 4-chlorocarbonyl-benzoic acid methyl ester, 4-carbomethoxybenzoylchloride, 4-chlorocarbonylbenzoic acid methyl ester
PubChem CID 81850
Nombre IUPAC metil 4-carbonocloridoilbenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-chlorocarbonylbenzoate
Punto de fusión 50°C to 59°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H3COOCC6H4COCl
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.61
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 4-chlorocarbonylbenzoate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.