Learn More
Metil 4-formil-1,2,5-trimetil-1H-pirrol-3-carboxilato, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10394272
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
CAS 175276-49-0
Formula molecolare C10H13NO3
Molecular Weight (g/mol) 195.218
Numero MDL MFCD00203864
InChI Key NEDLMVCFWFSFNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 4-formyl-1,2,5-trimethyl-1h-pyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 4-formyl-1,2,5-trimethyl-, methyl ester, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid,4-formyl-1,2,5-trimethyl-,methyl ester
PubChem CID 2776538
IUPAC Name metil 4-formil-1,2,5-trimetilpirrol-3-carboxilato
SMILES CC1=C(C(=C(N1C)C)C(=O)OC)C=O
Especificaciones
Materiale o nome chimico Methyl 4-formyl-1, 2, 5-trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Frasco de vidrio ámbar
Quantità 1 g
Peso formulazione 195.22
Percent Purity 95%