Learn More
Metil 4-formil-1,2,5-trimetil-1H-pirrol-3-carboxilato, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Especificaciones
Especificaciones
Materiale o nome chimico | Methyl 4-formyl-1, 2, 5-trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate |
CAS min. % | 94.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Imballaggio | Frasco de vidrio ámbar |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 195.22 |
Percent Purity | 95% |