Learn More
4-Yodopirrol-2-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15415987
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40740-41-8
Fórmula molecular C6H6INO2
Peso molecular (g/mol) 251.023
Número MDL MFCD07368824
Clave InChI KRNGDJYQOKCQCD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11673249
Nombre IUPAC 4-yodo-1H-pirrol-2-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(=CN1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-iodopyrrole-2-carboxylate
Punto de fusión 76°C to 78°C
Color Blanco a marrón
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo methyl 4-iodopyrrole-2-carboxylate, 4-iodopyrrole-2-carboxylic acid methyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-iodo-, methyl ester, 4-iodo-1h-pyrrole-2-carboxylic acid methyl ester, methyliodopyrrolecarboxylate, 4-iodopyrrole-2-carboxylicacidmethylester, 4-iodo-2-methoxycarbonylpyrrole, methyl4-iodopyrrole-2-carboxylate, methyl 4-iodo-2-pyrrolecarboxylate, methyl 4-iodo-1h-pyrrole-2-carboxylate
Formula Weight (peso de la fórmula) 251
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido