Learn More
Metil 4H-furo[3,2-b]pirrol-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3111020
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
CAS 77484-99-2
Fórmula molecular C8H7NO3
Peso molecular (g/mol) 165.15
Número MDL MFCD06797487
Clave InChI LIIJOCBTGRORSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylate, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester, methyl furano 2,3-d pyrrole-5-carboxylate, 5-methoxycarbonyl-4h-furo 3,2-b pyrrole, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylicacid, methyl ester, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, methyl ester
PubChem CID 5082263
Nombre IUPAC Metil 4H-furo[3,2-b]pirrol-5-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4H-furo[3, 2-b]pyrrole-5-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.15
Porcentaje de pureza 97%