Learn More
Metil 6-bromoindol-2-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15409748
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Methyl 6-bromoindole-2-carboxylate, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metil 6-bromoindol-2-carboxilato, se utiliza como una importante materia prima e intermedia en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en acetona.
Notas
Sensible al calor. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 372089-59-3
Número MDL MFCD03094942
Sinónimo ethyl 6-bromoindole-2-carboxylate, 6-bromoindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-bromo-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 6-bromo-, ethyl ester, 6-bromo-2-indolecarboxylic ethyl ester, 6-bromo-2-ethoxylcarbonyl-1h-indole, 6-bromo-2-carbethoxyindole, 6-bromo-2-carboethoxyindole, 1h-indole-2-carboxylicacid, 6-bromo-, ethyl ester
PubChem CID 7009496
Nombre IUPAC etilo 6-bromo-1H-indol-2-carboxilato
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 6-bromoindole-2-carboxylate
Color Blanco
Fórmula molecular C10H8BrNO2
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in acetone.
Clave InChI BUMYRKNZGPXFEG-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC2=CC=C(Br)C=C2N1
Peso molecular (g/mol) 254.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.08
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino