Learn More
Metil 6-bromopiridina-2-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11906361
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26218-75-7
Fórmula molecular C7H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 216.03
Número MDL MFCD06203934
Clave InChI SGNCOKUHMXLGAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 6-bromopicolinate, 6-bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 6-bromopicolinic acid methyl ester, methyl 6-bromo-2-pyridinecarboxylate, 6-bromo-2-pyridine carboxylic acid methyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo-, methyl ester, 2-bromo-6-methoxycarbonyl pyridine, methyl 2-bromo-6-nicotinate, methyl-6-bromopyridine-2-carboxylate, methyl-6-bromo-2-pyridine carboxylate
PubChem CID 16217886
Nombre IUPAC metil 6-bromopiridina-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=NC(Br)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 6-bromopyridine-2-carboxylate
Punto de fusión 94.6°C to 95°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.03
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o agujas
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 6-bromopyridine-2-carboxylate, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.