Learn More
Antranilato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 134-20-3 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
22.80€ - 208.00€
CAS | 134-20-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H9NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 151.17 |
Número MDL | MFCD00007710 |
Clave InChI | VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | methyl anthranilate, 2-aminobenzoic acid methyl ester, anthranilic acid methyl ester, methyl o-aminobenzoate, nevoli oil, methylanthranilate, o-carbomethoxyaniline, 2-carbomethoxyaniline, 2-methoxycarbonyl aniline, benzoic acid, 2-amino-, methyl ester |
PubChem CID | 8635 |
ChEBI | CHEBI:73244 |
Nombre IUPAC | metil 2-aminobenzoato |
SMILES | COC(=O)C1=CC=CC=C1N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10784071
|
Thermo Scientific Acros
126320500 |
50 g | Frasco de vidrio |
22.80€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10469240
|
Thermo Scientific Acros
126322500 |
250 g | Frasco de vidrio |
38.50€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10182980
|
Thermo Scientific Acros
126325000 |
500 g | Frasco de vidrio |
57.90€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10580034
|
Thermo Scientific Acros
126320025 |
2.5 kg | Frasco de vidrio |
208.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
134-20-3 | |
151.17 | |
VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N | |
8635 | |
metil 2-aminobenzoato |
C8H9NO2 | |
MFCD00007710 | |
methyl anthranilate, 2-aminobenzoic acid methyl ester, anthranilic acid methyl ester, methyl o-aminobenzoate, nevoli oil, methylanthranilate, o-carbomethoxyaniline, 2-carbomethoxyaniline, 2-methoxycarbonyl aniline, benzoic acid, 2-amino-, methyl ester | |
CHEBI:73244 | |
COC(=O)C1=CC=CC=C1N |
Especificaciones
Methyl anthranilate | |
134-20-3 | |
1.1680g/mL | |
99% | |
2-(H2N)C6H4CO2CH3 | |
MFCD00007710 | |
15, 6094 | |
VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N | |
metil 2-aminobenzoato | |
8635 | |
151.16 | |
Líquido |
99% | |
Marrón amarillento | |
Auténtico | |
C8H9NO2 | |
1.5810 to 1.5840 (20°C, 589nm) | |
14, 317 | |
methyl anthranilate, 2-aminobenzoic acid methyl ester, anthranilic acid methyl ester, methyl o-aminobenzoate, nevoli oil, methylanthranilate, o-carbomethoxyaniline, 2-carbomethoxyaniline, 2-methoxycarbonyl aniline, benzoic acid, 2-amino-, methyl ester | |
COC(=O)C1=CC=CC=C1N | |
151.17 | |
CHEBI:73244 | |
≥98.5% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS P Provoca irritación ocular grave.Provoca irritación cutánea.
Declaración de GHS PEN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar la zona con abundante agua y jabón.Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.Quitar las lentes de contacto
Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 205-132-4
missing translation for 'rtecsNumber' : CB3325000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Methyl anthranilate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.