Learn More
Antranilato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 134-20-3 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
27.55€ - 70.70€
CAS 134-20-3
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Clave InChI VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8635
Nombre IUPAC metil 2-aminobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1N
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11467627
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15681.30
250 g
27.55€
250 g
11438810
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15681.36
500 g
45.35€
500 g
11457627
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15681.0B
1000 g
70.70€
1000 g
Descripción
Descripción
Se aplica como agente aromatizante. Las empresas de alimentos utilizan MA artificial en sus dulces y chicles para darles su sabor a uva. Las compañías de bebidas lo han estado agregando al agua carbonatada y al azúcar en sus refrescos por la misma razón.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
134-20-3
151.17
8635
COC(=O)C1=CC=CC=C1N
C8H9NO2
VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
metil 2-aminobenzoato
Especificaciones
Methyl anthranilate
24°C
C8H9NO2
1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3
COC(=O)C1=CC=CC=C1N
151.17
99%
134-20-3
260°C
14,6020
VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
metil 2-aminobenzoato
8635
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.