Learn More
Clorhidrato azetidina-3-carboxilato de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7038507
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100202-39-9
Fórmula molecular C5H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 151.59
Número MDL MFCD01861758
Clave InChI UOCWTLBPYROHEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl azetidine-3-carboxylate hydrochloride, azetidine-3-methyl carboxylate hydrochloride, azetidine-3-carboxylic acid methyl ester hydrochloride, 3-azetidinecarboxylic acid, methyl ester, hydrochloride, methyl azetidine-3-carboxylate hcl, methylazetidine-3-carboxylate hydrochloride, methyl 3-azetidinecarboxylate hydrochloride, azetidine-3-carboxylic acid methyl ester hcl, pubchem23516, acmc-209tka
PubChem CID 21100040
Nombre IUPAC azetidina-3-carboxilato de metilo ;clorhidrato
SMILES Cl.COC(=O)C1CNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl azetidine-3-carboxylate hydrochloride
Punto de ebullición 187°C to 192°C
Temperatura de inflamación 69°C (156°F)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.59
Porcentaje de pureza 95%