Learn More
Cafeato metílico, Thermo Scientific Chemicals
Inhibidor de la proteína tirosina cinasa
89.15€ - 259.00€
CAS | 3843-74-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H10O4 |
Peso molecular (g/mol) | 194.186 |
Número MDL | MFCD00210468 |
Clave InChI | OCNYGKNIVPVPPX-HWKANZROSA-N |
Sinónimo | methyl caffeate, methyl 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylate, caffeic acid methyl ester, e-methyl 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylate, methylcaffeate, methyl 3,4-dihydroxycinnamate, caffeic acid, methyl ester, unii-n79173b9hf, methyl 2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoate, chembl17001 |
PubChem CID | 689075 |
ChEBI | CHEBI:6856 |
Nombre IUPAC | (E)-3-(3,4-dihidroxifenil)prop-2-enoato de metilo |
SMILES | COC(=O)C=CC1=CC(=C(C=C1)O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15485949
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63786.MD |
250 mg |
89.15€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15475949
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63786.03 |
1 g |
259.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Inhibitor of protein tyrosine kinase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3843-74-1 | |
194.186 | |
OCNYGKNIVPVPPX-HWKANZROSA-N | |
689075 | |
(E)-3-(3,4-dihidroxifenil)prop-2-enoato de metilo |
C10H10O4 | |
MFCD00210468 | |
methyl caffeate, methyl 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylate, caffeic acid methyl ester, e-methyl 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylate, methylcaffeate, methyl 3,4-dihydroxycinnamate, caffeic acid, methyl ester, unii-n79173b9hf, methyl 2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoate, chembl17001 | |
CHEBI:6856 | |
COC(=O)C=CC1=CC(=C(C=C1)O)O |
Especificaciones
Methyl caffeate | |
158°C to 161°C | |
C10H10O4 | |
14,1635 | |
OCNYGKNIVPVPPX-HWKANZROSA-N | |
(E)-3-(3,4-dihidroxifenil)prop-2-enoato de metilo | |
689075 | |
194.19 |
3843-74-1 | |
Amarillo | |
MFCD00210468 | |
methyl caffeate, methyl 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylate, caffeic acid methyl ester, e-methyl 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylate, methylcaffeate, methyl 3,4-dihydroxycinnamate, caffeic acid, methyl ester, unii-n79173b9hf, methyl 2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoate, chembl17001 | |
COC(=O)C=CC1=CC(=C(C=C1)O)O | |
194.186 | |
CHEBI:6856 | |
Polvo |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Almacenar a -20°C