Learn More
Cloruro de malonilo metílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
24.22€ - 168.84€
CAS | 37517-81-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H5ClO3 |
Peso molecular (g/mol) | 136.531 |
Número MDL | MFCD00013657 |
Clave InChI | UTBCRHAMJFMIIR-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 123460 |
Nombre IUPAC | metil 3-cloro-3-oxopropanoato |
SMILES | COC(=O)CC(=O)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11400510
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
020823.03 |
1 g | N/A | ||||||
11357967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
020823.06 |
5 g |
46.33€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11490500
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
020823.14 |
25 g |
168.84€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Methyl malonyl chloride is used as pharmaceutical intermediate. Used in anti-cancer drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
37517-81-0 | |
136.531 | |
UTBCRHAMJFMIIR-UHFFFAOYSA-N | |
metil 3-cloro-3-oxopropanoato |
C4H5ClO3 | |
MFCD00013657 | |
123460 | |
COC(=O)CC(=O)Cl |
Especificaciones
Methyl malonyl chloride | |
Incolora | |
58°C (12 mmHg) | |
C4H5ClO3 | |
MFCD00013657 | |
Moisture sensitive | |
Reacts with water. | |
COC(=O)CC(=O)Cl | |
136.531 | |
136.53 | |
Líquido |
37517-81-0 | |
1.27 g/mL | |
80°C (176°F) | |
1.4325 | |
UN3265 | |
methyl malonyl chloride, methyl 3-chloro-3-oxopropionate, methyl chloroformylacetate, propanoic acid, 3-chloro-3-oxo-, methyl ester, methyl-3-chloro-3-oxopropionate, methyl-3-chlor-3-oxopropanoat, methyl chlorocarbonylacetate, carbomethoxy acetyl chloride, methyl chloroformyl acetate, methyl3-chloro-3-oxopropionate | |
UTBCRHAMJFMIIR-UHFFFAOYSA-N | |
metil 3-cloro-3-oxopropanoato | |
123460 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318-H227
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
Líquido combustible.
P210-P235-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H227-H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:CORROSIVO LÍQUIDO, ACÍDICO, ORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 253-540-6
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes