Learn More
Indicador de naranja de metilo, Chem Lab™
Código de producto. p-8004242
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Concentración:
1 g/L in water indicator solution
2 g/L in water indicator solution
5 g/L in water indicator solution
Tamaño de la unidad:
1 litro
cada uno
Especificaciones
Punto de fusión 0°C
Concentración 1 g/L in water indicator solution
Información de solubilidad Soluble in water
Olor Odorless
Color Naranja
Cantidad 1 L
Forma física Líquido