Learn More
Indicador naranja de metilo, reactivo farmacopea europea, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15643820 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1.50 Kg
100 g
250 g
Indicador, react. farmacopea farmacopea
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 547-58-0
Fórmula molecular C14H14N3NaO3S
Peso molecular (g/mol) 327.334
Número MDL MFCD00007502
Clave InChI STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Helianthin
PubChem CID 23673835
Nombre IUPAC sodio;4-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzenesulfonato
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Orange
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Número UN UN3143
Beilstein 4732884
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.33g/mol
Envase Glass Bottle
Idoneidad Complies for sensitivity
Intervalo de transición visual 3.0 to 4.4
Color Naranja
pH 3.0 to 4.4 (pink to yellow)
Cantidad 1.5 kg
Forma física Polvo cristalino