Learn More
Solución de naranja de metilo, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl Orange solution |
Número UN | UN1993 |
Beilstein | 4732884 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.33g/mol |
Porcentaje de pureza | 0.10% |
Cantidad | 1 L |
Temperatura de inflamación | 39°C (102.2°F) |