Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de metilo, reactivo ACS
Código de producto. 10340384
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 493-52-7 | C15H15N3O2 | 269.304 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 493-52-7
Fórmula molecular C15H15N3O2
Peso molecular (g/mol) 269.304
Número MDL MFCD00002425
Clave InChI CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, C.I. 13020
PubChem CID 10303
Nombre IUPAC ácido 2-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzoico
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Red
Punto de fusión 178.0°C to 182.0°C
Nombre de nota Pure
Claridad Passes Test
Fórmula lineal (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H
Beilstein 16, 329
Índice Merck 15, 6192
Información de solubilidad Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetic acid
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.3
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de transición visual from pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow)
Color De morado a rojo
Cantidad 100 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Methyl Red