Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de metilo, clorhidrato, ACS
Código de producto. 11304187
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
CAS: 63451-28-5 | C15H16ClN3O2 | 305.762 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63451-28-5
Fórmula molecular C15H16ClN3O2
Peso molecular (g/mol) 305.762
Número MDL MFCD00012614
Clave InChI ICTWKXAVJAHRMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-[4-(Dimethylamino)phenyl]azobenzoic acid
PubChem CID 113227
Nombre IUPAC ácido 2-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzoico; clorhidrato
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Red hydrochloride
Punto de fusión 175°C (decomposition)
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.77
Grado ACS
Cantidad 100 g
Forma física cristalino/a/s