Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de metilo, puro, indicador
Código de producto. 10115210
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Rojo de metilo, C15H15N3O2, número CAS-493-52-7, rojo ácido 2, ácido 2-[4-(dimetilamino)fenilazo]benzoico, C.I.13020, 25 g, 269,3, Puro, Advertencia, Declaración de GHS H:Nocivo en caso de ingestión.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 493-52-7
Fórmula molecular C15H15N3O2
Peso molecular (g/mol) 269.304
Clave InChI CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, C.I. 13020
PubChem CID 10303
Nombre IUPAC ácido 2-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzoico
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Red
Punto de fusión 178.0°C to 182.0°C
Fórmula lineal (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H
Información de solubilidad Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetic acid
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.3
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Extinción específica 650 min. (430nm, in buffer)
Intervalo de transición visual from pH 4.2 (red) to pH 6.2 (yellow)
Color Rojo
Cantidad 100 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Methyl Red