Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de metilo, puro, indicador
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl Red |
Punto de fusión | 178.0°C to 182.0°C |
Fórmula lineal | (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H |
Información de solubilidad | Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetic acid |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.3 |
Grado | Pure |
Envase | Frasco de vidrio |
Extinción específica | 650 min. (430nm, in buffer) |
Intervalo de transición visual | from pH 4.2 (red) to pH 6.2 (yellow) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methyl Red