Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de metilo, sal sódica, solución acuosa p/v al 0,02 %
Código de producto. 11410690
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
CAS: 845-10-3 | C15H14N3NaO2 | 291.286 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 845-10-3
Fórmula molecular C15H14N3NaO2
Peso molecular (g/mol) 291.286
Número MDL MFCD00002426
Clave InChI GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4465632
Nombre IUPAC sodio; 2-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzoato
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Red sodium salt
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.02% w/v
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.29
Olor Odorless
Color Incolora
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido