Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de metilo, sal sódica, indicador, puro
CAS: 845-10-3 | C15H14N3NaO2 | 291.286 g/mol
31.45€ - 155.00€
CAS | 845-10-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C15H14N3NaO2 |
Peso molecular (g/mol) | 291.286 |
Número MDL | MFCD00002426 |
Clave InChI | GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, sodium salt, C.I. 13020, MR |
PubChem CID | 4465632 |
Nombre IUPAC | sodio; 2-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzoato |
SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10651365
|
Thermo Scientific Chemicals
151410250 |
25 g | Frasco de vidrio |
31.45€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10296000
|
Thermo Scientific Chemicals
151411000 |
100 g | Frasco de vidrio |
68.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10025973
|
Thermo Scientific Chemicals
151415000 |
500 g | Frasco de vidrio |
155.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicatorIdentificadores de productos químicos
845-10-3 | |
291.286 | |
GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M | |
4465632 | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+] |
C15H14N3NaO2 | |
MFCD00002426 | |
2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, sodium salt, C.I. 13020, MR | |
sodio; 2-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzoato |
Especificaciones
Methyl Red, sodium salt | |
845-10-3 | |
(CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2Na | |
16, 329 | |
2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, sodium salt, C.I. 13020, MR | |
Auténtico | |
sodio; 2-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzoato | |
4465632 | |
Pure | |
13020 | |
Escamas |
pure | |
C15H14N3NaO2 | |
MFCD00002426 | |
15, 6192 | |
GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+] | |
291.286 | |
291.27 | |
From pH 4.2 (red) to pH 6.2 (yellow) | |
Gris o blanco a amarillo |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Tóxico en caso de ingestión.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro