Learn More
Metilsulfóxido d6, para RMN, 99,8 del % átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-168097 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
25 mL
50 ml
100 ml
Envase:
Frasco de septum
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ML
10 ml
100 ML
25 ml
50 ML
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2206-27-1
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 84.17
Número MDL MFCD00002090
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl sulfoxide-d6
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.8 atom % D
Densidad 1.1900g/mL
Deuterio (D) 99,75 % mín
Temperatura de inflamación de 88 °C
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1,19
Viscosidad 2,4 mPa.s (20 °C)
Agua 0,03% máx. (culombimétrico)
Cantidad 10 ml
Punto de fusión de 20,2 °C
Punto de ebullición de 190,0 °C
Fórmula lineal (CD3)2SO
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Nombre IUPAC trideuterio(trideuteriometil-sulfinil)metano
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.18
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Methyl sulfoxide-d6