Learn More
Metilvinilcetona, estabilizada ca 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4509832 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ml
2.50 litro
5 ML
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 78-94-4 | C4H6O | 70.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-94-4, 75-05-8, 64-19-7, 123-31-9, 7732-18-5
Fórmula molecular C4H6O
Peso molecular (g/mol) 70.09
Número MDL MFCD00008777
Clave InChI FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl vinyl ketone, 3-buten-2-one, butenone, methylvinylketon, vinyl methyl ketone, methylene acetone, 2-butenone, acetyl ethylene, 3-butene-2-one, methyl ethenyl ketone
PubChem CID 6570
ChEBI CHEBI:48058
Nombre IUPAC But-3-en-2-ona
SMILES CC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl vinyl ketone
Color Marrón a incoloro
Densidad 0.8640g/mL
Punto de ebullición 80.0°C
Temperatura de inflamación −7°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo ca. 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHCOCH3
Índice de refracción 1.4100 to 1.4120
Cantidad 5 mL
Fieser 01,697; 02,283; 05,464; 06,407; 07,247; 10,272; 12,329; 13,193
Gravedad específica 0.864
Estabilizante 0.7% acetonitrile max., 0.4 to 1.0% acetic acid, approx. 0.3% hydroquinone
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Porcentaje de pureza ca. 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl vinyl ketone, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.