Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amarillo de metilo, puro, grado indicador
Código de producto. 10170030 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 60-11-7 | C14H15N3 | 225.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-11-7
Fórmula molecular C14H15N3
Peso molecular (g/mol) 225.30
Número MDL MFCD00008308
Clave InChI JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-Dimethylaminoazobenzene, N, N-Dimethyl-4-phenylazoaniline, Solvent Yellow 2
PubChem CID 6053
ChEBI CHEBI:17903
Nombre IUPAC N,N-Dimetil-4-fenildiazenilanilina
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Yellow
Punto de fusión 111.0°C to 117.0°C
Fórmula lineal (CH3)2NC6H4N=NC6H5
Información de solubilidad Solubility in water: 13.6 mg/l. Other solubilities: soluble ca. 140g/L in acetone, soluble in benzene, chloroform, diethyl ether,, ethanol, petroleum ether, vegetable oils, alcohol,, ether, strong mineral acids and soils
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.29
Pérdida por secado 3% max.
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl Yellow, indicator grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: N,N-dimethyl-4-(phenylazo)benzenamine