Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amarillo de metilo, puro, grado indicador
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | Methyl Yellow |
Punto de fusión | 111.0°C to 117.0°C |
Fórmula lineal | (CH3)2NC6H4N=NC6H5 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 13.6 mg/l. Other solubilities: soluble ca. 140g/L in acetone, soluble in benzene, chloroform, diethyl ether,, ethanol, petroleum ether, vegetable oils, alcohol,, ether, strong mineral acids and soils |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.29 |
Pérdida por secado | 3% max. |
Grado | Pure |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 100 g |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Methyl Yellow, indicator grade
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 2
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta, concienzudamente tras la manipulación.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction