Learn More
Metilo3-hidroxibutanoato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10526334
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
CAS 3976-69-0
Fórmula molecular C5H10O3
Peso molecular (g/mol) 118.132
Número MDL MFCD00063289
Clave InChI LDLDJEAVRNAEBW-SCSAIBSYSA-N
Sinónimo methyl r---3-hydroxybutyrate, r-methyl 3-hydroxybutanoate, methyl 3r-3-hydroxybutanoate, methyl r-3-hydroxybutyrate, r-3-hydroxybutyric acid methyl ester, methyl r-3-hydroxybutanoate, r---3-hydroxybutyric acid methyl ester, r---methyl 3-hydroxybutyrate, r---3-hydroxy-n-butyric acid methyl ester
PubChem CID 2724279
Nombre IUPAC metil (3R)-3-hidroxibutanoato
SMILES CC(CC(=O)OC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-hydroxybutanoate
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.0500g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH2CO2CH3
Cantidad 25 g
Condición de rotación específica - 21.50 (20.00°C neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.13
Porcentaje de pureza 97%