Learn More
Metil 3-isotiocianatotiofeno-2-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2705315
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
CAS 81321-10-0
Fórmula molecular C7H5NO2S2
Peso molecular (g/mol) 199.24
Número MDL MFCD00052589
Clave InChI RKBLURUDWDTMOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-isothiocyanato-2-thiophenecarboxylate, 3-isothiocyanato-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-isothiocyanato-, methyl ester, methyl 3-isoisothiocyanatothiophene-2-carboxylate
PubChem CID 2777461
Nombre IUPAC metil 3-isotiocianatotiofeno-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(C=CS1)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-isothiocyanatothiophene-2-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.25
Porcentaje de pureza 97%