Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrato de azul de metileno, puro
CAS: 122965-43-9 | C16H18ClN3S | 319.85 g/mol
60.10€ - 810.03€
CAS | 122965-43-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C16H18ClN3S |
Peso molecular (g/mol) | 319.85 |
Número MDL | MFCD00150006 |
Clave InChI | CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | Basic Blue 9 hydrate, C.I. 52015 hydrate |
PubChem CID | 16211647 |
SMILES | [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10045700
|
Thermo Scientific Chemicals
414251000 |
100 g | Frasco de vidrio |
60.10€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10740102
|
Thermo Scientific Chemicals
414255000 |
500 g | Frasco de vidrio |
204.64€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11936931
|
Thermo Scientific Chemicals
414250025 |
2.5 kg | Tambor de plástico |
810.03€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
IndicadorIdentificadores de productos químicos
122965-43-9 | |
319.85 | |
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M | |
16211647 |
C16H18ClN3S | |
MFCD00150006 | |
Basic Blue 9 hydrate, C.I. 52015 hydrate | |
[Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C |
Especificaciones
Methylene Blue hydrate | |
122965-43-9 | |
MFCD00150006 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol | |
Auténtico | |
[7-(dimetilamino)fenotiazin-3-ilideno]-dimetilazanio;cloruro;trihidrato | |
16211647 | |
22% max. | |
Pure | |
Polvo cristalino fino |
100.0°C to 110.0°C | |
C16H18ClN3S | |
Basic Blue 9 hydrate, C.I. 52015 hydrate | |
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M | |
[Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C | |
319.85 | |
319.85 | |
≥70% (TiCl3-titration) | |
Verde |
Seguridad y manipulación
Advertencia
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Methylene Blue hydrate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Phenothiazin-5-ium,3,7-bis(dimethylamino)-, chloride, hydrate, Methylene Blue