Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de metileno trihidrato, 95 %, puro
Código de producto. 10175253
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7220-79-3
Fórmula molecular C16H24ClN3O3S
Peso molecular (g/mol) 373.90
Número MDL MFCD00150008
Clave InChI XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Basic Blue 9 trihydrate, C.I. 52015 trihydrate
PubChem CID 104827
SMILES O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylene Blue trihydrate
Punto de fusión 100.0°C to 110.0°C
Nombre de nota 95%
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Beilstein 27, 393
Índice Merck 15, 6132
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform, insoluble in ether
Espectro infrarrojo Auténtico
Nombre IUPAC [7-(dimetilamino)fenotiazin-3-iliden]-dimetilazanio;cloruro;trihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.89
Pérdida por secado 15% max. (105°C)
Porcentaje de pureza 95%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Verde
Cantidad 1 kg
Forma física Polvo cristalino con lustre metálico