Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de metileno trihidrato, 95 %, puro
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methylene Blue trihydrate |
Punto de fusión | 100.0°C to 110.0°C |
Nombre de nota | 95% |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Beilstein | 27, 393 |
Índice Merck | 15, 6132 |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform, insoluble in ether |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Nombre IUPAC | Cloruro trihidrato 3,7-bis(dimetilamino)-5λ⁴-fenotiazina-5-ilio |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 373.89 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methylene Blue trihydrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: Methylene blue trihydrate