Learn More
Cloruro de metilmagnesio, 3 M en THF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326319
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mol
11 mol
Como un reactivo de Grignard y un agente alquilante en síntesis orgánica
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 676-58-4
Fórmula molecular CH3ClMg
Peso molecular (g/mol) 74.79
Número MDL MFCD00000468
Clave InChI RQNMYNYHBQQZSP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo methylmagnesium chloride, chloromethylmagnesium, chloro methyl magnesium, magnesium, chloromethyl, memgcl, methylmagnesiumchloride, methyl magnesium chloride, unii-m5e1132g4w, ch3mgcl, qmabhcaih@
PubChem CID 12670
Nombre IUPAC magnesio;carbamida;cloruro
SMILES C[Mg]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylmagnesium chloride
Color Marrón a verde
Forma física Líquido
Cantidad 11 mol
Fórmula lineal CH3MgCl
Número UN UN3399
Beilstein 3587199
Temperatura de inflamación −17°C (1°F)
Información de solubilidad Insoluble in hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.81
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3 M en THF
Olor Ether-like
Sensibilidad Air & Moisture Sensitive
Densidad 1.013g/mL