Learn More
Hidróxido de metilmercurio(II) 1, M en H2O, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471037
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
10 mL
50 mL
Como un catalizador de defoliante y epoxidación, como agente desnaturalizante
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1184-57-2
Número MDL MFCD00013924
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylmercury(II) hydroxide
Color Incolora
Forma física Liquid
Cantidad 1 mL
Fórmula lineal CH3HgOH
Número UN UN2024
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.63
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M in H2O