Learn More
Hidróxido de metilmercurio(II), 1 M en H2O, envasado bajo argón en frascos ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7051459
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
10 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
10 ml
50 ml
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1184-57-2
Número MDL MFCD00013924
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylmercury(II) hydroxide
Forma física Líquido
Cantidad 1 mL
Fórmula lineal CH3HgOH
Número UN UN2024
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.63