Learn More
Metiltrimetoxisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7027100
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
CAS: 1185-55-3 | C4H12O3Si | 136.222 g/mol
Methyltrimethoxysilane is used as an acid scavenger, for example in the formation of substituted azulenes from allenylsilanes and tropyl­ium tetrafluoroborate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metiltrimetoxisilano se utiliza como eliminador de ácidos, por ejemplo en la formación de azulenos sustituidos a partir de alenilsilanos y tetrafluoroborato de tropil-io.
Solubilidad
Se descompone en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar bajo gas inerte seco. Almacenar lejos de la humedad, bases fuertes y agentes oxidantes. Proteger de la humedad y el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185-55-3
Fórmula molecular C4H12O3Si
Peso molecular (g/mol) 136.222
Número MDL MFCD00008342
Clave InChI BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyltrimethoxysilane, trimethoxy methyl silane, silane, trimethoxymethyl, union carbide a-163, silane, methyltrimethoxy, methyl trimethoxysilane, silane a-163, dynasylan mtms, unii-0hi0d71mci, methyl-trimethoxysilane
PubChem CID 14456
Nombre IUPAC trimetoxi(metil)silano
SMILES CO[Si](C)(OC)OC
Especificaciones
Punto de ebullición 102°C to 103°C
Nombre del producto químico o material Methyltrimethoxysilane
Cantidad 250 mL
Número UN UN1993
Beilstein 1736151
Temperatura de inflamación 9°C (48°F)
Información de solubilidad Decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.23
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.37
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.955
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyltrimethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Methyltrimethoxysilane