Learn More
Metiltrioxorrenio(VII), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335005
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
CAS: 70197-13-6 | CH3O3Re- | 249.239 g/mol
Methyltrioxorhenium(VII) is used as a catalyst for various transformations such as olefin metathesis. It is associated with hydrogen peroxide and used as an oxidizing agent. It is used to prepare acid or ester from the corresponding terminalalkynes. It is a catalytic oxidant used with urea hydrogen peroxide to prepare nitrones. It reacts with 2-methylnaphthalene to get 2-methyl-1,4-naphthoquinone (Vitamin K3). Further, it catalyzes the reaction with aldehydes and diazoketones to get an alkene. In addition to this, it is used as an effective antioxidant under various conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metiltrioxorrenio(VII) se utiliza como catalizador para diversas transformaciones como la metátesis de olefinas. Se asocia con el peróxido de hidrógeno y se utiliza como agente oxidante. Se utiliza para preparar ácido o éster a partir de los terminalalquinos correspondientes. Es un oxidante catalítico que se utiliza con peróxido de hidrógeno de urea para preparar nitrones. Reacciona con el 2-metilnaftaleno para obtener 2-metil-1,4-naftoquinona (vitamina K3). Además, cataliza la reacción con aldehídos y diazocetonas para obtener un alqueno. Además de esto, se utiliza como un antioxidante eficaz en diversas condiciones.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70197-13-6
Fórmula molecular CH3O3Re-
Peso molecular (g/mol) 249.239
Número MDL MFCD00192332
Clave InChI VZSXFJPZOCRDPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyltrioxorhenium vii, methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide, unii-883d8rdd5q, methylrhenium vii trioxide, mto, methyltrioxorhenium mi, t-4-methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide vii
PubChem CID 2734010
Nombre IUPAC metilo;trioxorenio
SMILES [CH3-].O=[Re](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyltrioxorhenium(VII)
Punto de fusión 110°C to 115°C
Cantidad 500 mg
Fórmula lineal CH3ReO3
Número UN UN1479
Beilstein 3927932
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.24
Porcentaje de pureza 98%
Sensibilidad Light and moisture sensitive