Learn More
Metiltrioxorenio(VII), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10259253
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 70197-13-6 | CH3O3Re | 249.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 70197-13-6
Fórmula molecular CH3O3Re
Peso molecular (g/mol) 249.23
Número MDL MFCD00192332
Clave InChI VZSXFJPZOCRDPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyltrioxorhenium vii, methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide, unii-883d8rdd5q, methylrhenium vii trioxide, mto, methyltrioxorhenium mi, t-4-methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide vii
PubChem CID 2734010
Nombre IUPAC metilo;trioxorenio
SMILES [CH3-].O=[Re](=O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyltrioxorhenium (VII)
Punto de fusión 111.0°C
Color Azul grisáceo a blanco
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Forma física Crystals
Cantidad 500 mg
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Índice Merck 15, 6206
Información de solubilidad Solubility in water: very soluble in h2o
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.23
Porcentaje de pureza 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Show More Show Less
Product Identifier
  • Methyltrioxorhenium (VII)
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.