Learn More
Metiltrioxorenio(VII), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10390784
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 70197-13-6 | CH3O3Re | 249.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70197-13-6
Fórmula molecular CH3O3Re
Peso molecular (g/mol) 249.23
Número MDL MFCD00192332
Clave InChI VZSXFJPZOCRDPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyltrioxorhenium vii, methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide, unii-883d8rdd5q, methylrhenium vii trioxide, mto, methyltrioxorhenium mi, t-4-methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide vii
PubChem CID 2734010
Nombre IUPAC metilo;trioxorenio
SMILES [CH3-].O=[Re](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyltrioxorhenium (VII)
Punto de fusión 111.0°C
Color Azul grisáceo a blanco
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Forma física Crystals
Cantidad 2.5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Índice Merck 15, 6206
Información de solubilidad Solubility in water: very soluble in h2o
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.23
Porcentaje de pureza 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Methyltrioxorhenium (VII)