Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Membrana negra Metricel™
Membrana de contraste para análisis microbiológicos. El fondo oscuro proporciona un excelente contraste para el recuento de colonias opacas en laboratorios de microbiología.
319.00€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Descripción | A granel con separadores de pergamino |
Material | PES |
Esterilidad | Estéril |
Color de rejilla | Blanco |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17124581
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66585 |
0,45 μm |
319.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17144581
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66587 |
0,8 μm |
319.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- El exclusivo patrón de rejilla de puntos no aumenta ni inhibe el crecimiento de colonias; certificado para su uso en la técnica de filtro de membrana (MF)
- Solo para investigación
Especificaciones
Negro | |
PES | |
Blanco | |
200/paquete | |
47 mm |
A granel con separadores de pergamino | |
Estéril | |
Sí | |
Cuadriculado |