Learn More
Metro™ Carro de laboratorio con gradillas de jaula, esterilizable en autoclave
Click to view available options
Anchura (métrico):
45,7 cm
61 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Los carros vienen de serie con postes cubiertos y manguitos de división de aluminio
- Las unidades miden 175,3 cm de alto, incluidas las ruedas.
- Dimensiones: 45,7 x 152,4 cm o 61 x 152,4 cm
Información de órdenes
Las ruedas deben solicitarse por separado.
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Gradilla de jaula |
Color | Silver |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 60 × 18 × 69 pulg (152,4 × 45,7 × 175,3 cm) |
Para utilizar con (aplicación) | Solución ideal para aplicaciones lavables a alta temperatura |
Altura (imperial) | 69 in |
Altura (métrico) | 175,3 cm |
Incluye | 5 estantes para autoclave de acero inoxidable con postes cubiertos y manguitos de división de aluminio |
Longitud (imperial) | 60 in |
Longitud (métrico) | 152,4 cm |
Material | Acero inoxidable |