Learn More
Metro™ Accesorio para mesa de trabajo de laboratorio, protector de salpicaduras
Combine la longitud y el color con la encimera seleccionada
162.00€
Especificaciones
Altura (imperial) | 4 in |
---|---|
Altura (métrico) | 10,2 cm |
Tipo de producto | Backsplash |
Código de producto | Marca | Color | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15907041
|
Metro™
LT48BSB |
Negro | 45,75 in |
162.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 20-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15917041
|
Metro™
LT48BSG |
Gris | 45,75 in |
162.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 20-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- 10,2 cm de altura
- Se acopla a la mesa fenólica con orificios preperforados
Especificaciones
4 in | |
10,2 cm | |
Backsplash |