Learn More
Metro™ Carro para instrumental de vidrio con cesto MetroMax i
Almacene o mueva su material de vidrio por el laboratorio con confianza. El carro para instrumental de vidrio con cesto MetroMax i es un carro de nivel 2 con protección de producto antimicrobiano Microban integrada que le permite configurar su disposición, asegurando que el almacenamiento y el movimiento no interrumpen su día de trabajo.
Especificaciones
Tipo de producto Carro para instrumental de vidrio
Capacidad (métrico) 362.8 kg
Color Taupe, Blue
Para utilizar con (aplicación) Transporte del instrumental de vidrio
Longitud (imperial) 36 in
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
El diseño modular ofrece la máxima flexibilidad. Los polímeros reforzados proporcionan una resistencia superior (hasta 800 lb por estante).
  • A prueba de corrosión, adecuado para condiciones húmedas
  • Garantía de por vida contra el óxido y la corrosión
  • Los estantes se limpian fácilmente y tienen un borde de retención que contiene goteos y derrames
  • Las soluciones de instrumental de vidrio con capacidad para dos y cuatro cestas se ofrecen en un espacio de 457 x 914 mm
  • El estante inferior sólido MetroMax proporciona retención de derrames y puede extraerse del marco de la estantería para facilitar la limpieza
  • Amplia gama de accesorios disponibles por separado, incluidas las ruedas de polímero para una máxima resistencia a la corrosión y un rendimiento superior
Información de órdenes
Ruedas no incluidas (las ruedas Metro de la serie 5PC se recomiendan para un rendimiento superior)
Especificaciones
Especificaciones
Carro para instrumental de vidrio
Taupe, Blue
36 in
800 lb
Polímero
45,7 cm
362.8 kg
Transporte del instrumental de vidrio
91,4 cm
362,8 kg
18 in