Learn More
Metro™ Unidad de almacenamiento de seguridad estacionaria MetroMax iQ™
Defienda los materiales sensibles de su laboratorio en busca de pérdidas o hurtos. La unidad de almacenamiento de seguridad estacionaria MetroMaxiQ permite la protección en una unidad segura e instalada dentro de su entorno de trabajo.
Especificaciones
Tipo de producto | Stationary Security Unit |
---|---|
Color | Taupe |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 50.875 x 26.9375 x 66.1875 in. |
Material | Polímero |
N.º de estantes | 2 |
Descripción
- La fabricación de cable abierto de gran calibre mantiene el contenido visible para facilitar la comprobación del inventario
- Protección del producto antimicrobiano Microban™ integrado para mantener el producto más limpio entre limpiezas
- Puerta doble con mango giratorio ergonómico
- Cada puerta se abre 270° y se puede fijar a los paneles laterales
- Los postes tienen patas niveladoras para compensar las superficies irregulares
Especificaciones
Stationary Security Unit | |
50.875 x 26.9375 x 66.1875 in. | |
2 |
Taupe | |
Polímero |