Learn More
Metro™ Unidades de seguridad móvil de alta resistencia MetroMax Q
Proporciona protección contra pérdidas o hurtos de materiales valiosos y objetos sensibles
Especificaciones
Tipo de producto | Unidad de seguridad móvil |
---|---|
Color | Taupe |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 39.125 x 28.0625 x 68.5 in. |
Altura (métrico) | 1740 mm |
Incluye | Ruedas de placas de 127 mm y amortiguadores envolventes |
Descripción
- Montada sobre plataforma con ruedas de aluminio con dos ruedas B5P y dos B5PB de placas
- Con ruedas de placas de 127 mm y amortiguadores envolventes
- La fabricación de cable abierto de gran calibre mantiene el contenido visible para facilitar la comprobación del inventario
- Protección del producto antimicrobiano Microban™ integrado para mantener el producto más limpio entre limpiezas
- Puerta doble con mango giratorio ergonómico. Cada puerta se abre 270 grados y se puede fijar a los paneles laterales
- Las unidades estándar consisten en estantes de alambre superior e inferior recubiertos de epoxi topo, postes de acero trilobular, cubiertas de alambre y puertas
- Las unidades móviles incluyen ruedas y amortiguadores
- Aberturas de rejilla: 44 x 44 mm
Estantes intermedios opcionales: Estantes de ajuste rápido MetroMax Q o a prueba de corrosión MetroMax i. Los estantes intermedios se venden por separado
Especificaciones
Unidad de seguridad móvil | |
39.125 x 28.0625 x 68.5 in. | |
Ruedas de placas de 127 mm y amortiguadores envolventes | |
2 |
Taupe | |
1740 mm | |
Epoxy-coated Steel | |
713 mm |