Learn More
Metro™ MetroMax Q™ Posts
Epoxy-coated posts have Microban™ antimicrobial product protection.
56.15€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Estantes Metro™ MetroMax Q™ |
---|---|
Altura (imperial) | 74 pulg |
Altura (métrico) | 188 cm |
Material | Polímero, acero con revestimiento de epoxi |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15947161
|
Metro™
MQ74UPE |
Móvil |
56.15€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Stationary posts include an adjustable leveling foot to compensate for uneven floors.
- Leveling foot can be adjusted 1 in. (25 mm).
Especificaciones
Estantes Metro™ MetroMax Q™ | |
74 pulg | |
188 cm | |
Polímero, acero con revestimiento de epoxi |