Learn More
Metro™ Carros de uso general serie MW con estantes sólidos
Mueva y almacene los artículos más cómodamente en cualquier laboratorio. Los carros de uso general de la serie MW de Metro están construidos con estantes de Super Erecta™ con manguitos de división de plástico, dos mangos de una pieza y amortiguadores con forma de rosca para facilitar la movilidad del equipo de laboratorio.
Especificaciones
Tipo de producto | Carro de uso general |
---|---|
Capacidad (métrico) | 170 kg |
Certificaciones/conformidad | NSF |
Color | Silver |
Descripción | Modelo de 3 capas |
Descripción
Carro
- Capacidad de carga: 375 libra (170,1kg)
- Estantes Super Erecta totalmente intercambiables
- El estante central se puede colocar a cualquier altura en incrementos de 2,5 cm (1 pulg)
- Los mangos de acero inoxidable de una pieza añaden rigidez y durabilidad
- Los carros de 46 cm (18 pulg) tienen ruedas de 10 cm (4 pulg) de diámetro; los carros anchos tienen 53 cm (21 pulg) y 61 cm (24 pulg) ruedas de 13 cm (5 pulg) de diámetro
- Tres niveles
- Capacidad de 375 libras (170 kg) de peso por carro
Estantes macizos
- Acero inoxidable de calibre 18, doblemente grueso en los bordes para obtener rigidez y resistencia
- Los bordes elevados ayudan a contener derrames y facilitan la limpieza
- Las robustas piezas de fundición de las esquinas facilitan el montaje
Información de órdenes
Se suministra desmontado. Se monta y desmonta con rapidez y facilidad sin herramientas.
Especificaciones
Carro de uso general | |
NSF | |
Modelo de 3 capas | |
375 lb | |
Stainless Steel |
170 kg | |
Silver | |
Transporte de materiales que requieren una extensión de superficie sólida y lisa | |
170 kg | |
3 |