Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, parte superior fenólica gris y bastidor en 3 lados
La mesa de trabajo de laboratorio inoxidable Metro ofrece un rendimiento a prueba de corrosión y una construcción de acero inoxidable.
Marca:  Metro™ LTS36UPG
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15947101
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Superficies lisas fáciles de limpiar
  • Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
  • Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Casters must be ordered separately.
Especificaciones
Especificaciones
Mesa fija
35,75 × 30 × 36 pulg (90,8 × 76,2 × 91,44 cm)
36 in
Bastidor en 3 lados
90,8 cm
273 kg
37 kg
76,2 cm
Plata
Ideal para laboratorio
91,44 cm
35,75 in
600 lb
82 lb
30 in
Acero inoxidable