Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, parte superior de isla inoxidable y estante sólido HD
La mesa de trabajo de laboratorio inoxidable Metro ofrece un rendimiento a prueba de corrosión y una construcción de acero inoxidable.
Marca: Metro™ LTSM36IS
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Superficies lisas fáciles de limpiar
- Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
- Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Casters must be ordered separately.
Especificaciones
Mesa móvil | |
Ideal para laboratorio | |
89 cm | |
35,75 in | |
600 lb | |
30 in | |
Acero inoxidable |
35,75 × 30 × 35 pulg (90,8 × 76,2 × 89 cm) | |
35 in | |
Estante HD sólido, accesorio adaptador | |
90,8 cm | |
273 kg | |
76,2 cm |