Learn More
Metro™ Accesorio para mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, estante de alambre
Amplíe el espacio de trabajo de su laboratorio. Los estantes de mesa de trabajo de laboratorio inoxidable Metro se pueden elegir de acero inoxidable o con revestimiento de epoxi.
144.00€ - 168.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Mesas de trabajo Metro™ MetroMax i™ y otras mesas de trabajo inoxidables |
---|---|
Capacidad portante (imperial) | 150 lb |
Capacidad portante (métrico) | 68 kg |
Tipo de montaje | Bastidor en 3 lados |
Tipo de producto | Estante de alambre |
Código de producto | Marca | Acabado | Longitud (imperial) | Peso (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Acabado | Longitud (imperial) | Peso (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15927041
|
Metro™
LT48WE |
Con revestimiento de epoxi | 40,3 in | 10 lb |
168.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 06-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15927031
|
Metro™
LT36WE |
Con revestimiento de epoxi | 28,3 in | 7,5 lb |
144.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 06-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Los estantes se montan en marcos de tres lados con el uso de pinzas
- Carga nominal para un máximo de 68,03 kg (150 lb)
- También es compatible con las mesas de trabajo de laboratorio MetroMax i
Especificaciones
Mesas de trabajo Metro™ MetroMax i™ y otras mesas de trabajo inoxidables | |
68 kg | |
Estante de alambre |
150 lb | |
Bastidor en 3 lados |