Learn More
Metro™ Unidad de almacenamiento móvil alta preconfigurada Starsys™, armario de suministro general, tres columnas
Click to view available options
N.º de estantes:
10
12
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Modelos SXRTGS2 y SXRTGS3
- Paneles interiores de polímero con ranuras
- El asa para empujar/tirar está a la izquierda
- Paneles interiores y exteriores de HDPE moldeado
- Dimensiones totales: 198.8 x 166,8 x 70,8 cm (Al x An x F)
Modelos SXRTGS2 solo
compartimento izquierdo
- Tres estantes de polímero (detrás de la puerta)
- Puerta superior sin bloqueo sólida con bisagra de 225° a la izquierda
- Estante de nivel medio (sin bloqueo)
- Tres cajones de polímero de 76 mm
- Dos cajones de polímero de 152 mm
- Un cajón de polímero de 229 mm
- Dimensiones: 839 x 43,2 x 22 cm (Al x An x F)
Compartimento central
- Tres estantes de polímero (detrás de la puerta)
- Puerta superior sin bloqueo sólida con bisagra de 225° a la derecha
- Estante de nivel medio (sin bloqueo)
- Dos cajones de polímero de 152 mm
- Dos cajones de polímero de 229 mm
- Dimensiones: 839 x 43,2 x 22 cm (Al x An x F)
Compartimento derecho
- Dos estantes ventilados fijos cromados qwikSLOT
- Tres estantes ventilados cromados con extensión completa
- Puerta alta sin bloqueo sólida con bisagra de 270° a la derecha
- Tiradores de puertas y cajones en azul grisáceo
- Dimensiones: 167,6 x 45,7 x 55,9 cm (Al x An x F)
Modelos SXRTGS3 solo
un compartimento izquierdo (doble ancho)
- Dos columnas con tres estantes ventilados cromados fijos qwikSLOT
- Dos columnas con Cuatro estantes ventilados cromados con extensión completa
- Cierre central en 225° para el conjunto de puertas con cierre sólido (cerradura/2 llaves)
- Dimensiones: 167,7 x 96,6 x 55,9 cm (Al x An x F)
Compartimento derecho (doble ancho)
- Una columna con dos estantes ventilados cromados fijos qwikSLOT
- Una columna con cuatro estantes ventilados cromados con extensión completa
- Conjunto de puertas con cierre sólido (cerradura/2 llaves) con bisagra de 225° a la izquierda
- Tirador de puerta gris
- Dimensiones: 167,6 x 45,7 x 55,9 cm (Al x An x F)
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Unidad de almacenamiento |
Color | Gris claro |
Tipo de cabina | Tres columnas altas |
Fondo (imperial) | 27,9 in |
Fondo (métrico) | 70,8 cm |
Altura (imperial) | 78,3 in |
Altura (métrico) | 198,8 cm |
N.º de estantes | 12 |
Material del estante | Polímero |
Anchura de la cabina (imperial) | 65,7 in |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction