Learn More
Metro™ Accesorio para estantería de alambres Super Erecta™ ,reborde de estante
Click to view available options
:
Para estante volado; acabado: Cromado; altura: 2,5cm (1 pulg); Longitud: 91,4 cm
Descripción
Los salientes de 2,54 cm (1 pulgada) proporcionan un reborde seguro para asegurar los artículos durante el transporte o para cumplir con los requisitos sísmicos u otros requisitos de seguridad. Se puede conectar fácilmente sin herramientas al estante ventilado Super Erecta o Super Adjustable de Metro. Otros tamaños y acabados disponibles.
- Para instalaciones fijas o móviles
- Evita que los artículos sobresalgan o se caigan de los estantes
- Los rebordes laterales y posteriores son de 25 mm de alto
- Los rebordes de estantes sólidos son de 10,1 cm de alto e incluyen cierres de resorte para fijaciones
Información de órdenes
Los postes y los estantes se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Estante ventilado Metro™ Super Erecta™ |
Altura (imperial) | 1 pulg |
Altura (métrico) | 2,5 cm |
Incluye | Lengüetas con cierre de resorte |
Longitud (imperial) | 36 pulg |
Longitud (métrico) | 91,4 cm |
Material | Chrome |